Läs mer
Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong, 136 mm
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Färg | Rött |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| Håller | 0,2 till 0,5 ml |
| Kvantitet | 10-pack |
| Mått (L x B) | 136 x 136 mm |
| Mått (L x B x H) | 136 x 136 x 32 mm |
| Längd (metrisk) | 136 mm |
| Visa mer |