Läs mer
Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong
Produktkod. 12992141 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12992141 Vitt Paket med 10
1 options
Produktkod. 12992141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    490.00 SEK
    339.94 SEK / Paket med 10
    Save 150.06 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa lådor med olika gallerinsatser för att hålla ett brett utbud av rörstorlekar. Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong är temperaturbeständiga ner till -80 °C, idealiska för förvaring vid ultralåg temperatur.
  • Finns med en vattenavvisande finish eller med en vattentät plastbeläggning
  • Högsta flexibilitet: Cryo Boxes kan kombineras med olika gallerinsatser för rör från 6 till 28,5 mm i diameter
  • Kryoboxarna kan användas för större kärl om gallret tas bort
Specifikationer
Färg Vitt
Material Kartong
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
Kvantitet 10-pack
Mått (L x B x H) 75 x 75 x 50 mm
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 75 mm
Höjd (metrisk) 50 mm