Läs mer
Wesbart™ Kryoboxar av kartong
Beskrivning
- Kartonger är specialgjorda för frysställen i aluminium.
- Avdelare finns i olika diametrar.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kartong med avdelare |
| Färg | Vitt |
| Material | Kartong |
| Form | Rektangulär |
| Typ | Cryo Box |
| Håller | 81 Cryovials (1 till 2 ml) |
| Inkluderar | Grid Divider |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tube Array | 9 x 9 |
| Mått (L x B x H) | 133 x 133 x 35 mm |
| Visa mer |