Läs mer
- Home
- Products
- Lådor
- Kryogena och frysboxar
- Tenak™ Kryoboxar av kartong
Tenak™ Kryoboxar av kartong
Produktkod. 11597294 Handla allt TENAK Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Mått (L x B x H):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Inkluderar:
10 x 10 avdelare
9 x 9 avdelare
Avdelare
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Varje
23 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Mått (L x B x H) | Inkluderar | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11597294 | Blått | 133 x 133 x 50 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15130887 | Rött | 133 x 133 x 50 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 11521705 | Vitt | 75 x 75 mm | Avdelare | Varje |
| 15280554 | Vitt | 75 x 75 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15170877 | Gult | 133 x 133 x 50 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15280514 | Vitt | 133 x 133 x 32 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15200604 | Vitt | 136 x 136 x 75 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15250594 | Vitt | 136 x 136 x 50 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 11620443 | Vitt | 133 x 133 x 52 mm | 10 x 10 avdelare | Paket med 36 |
| 15200594 | Vitt | 136 x 136 x 32 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15210604 | Blått | 133 x 133 x 75 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15220594 | Rött | 133 x 133 x 32 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15220524 | Vitt | 133 x 133 x 75 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15220604 | Rött | 133 x 133 x 75 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15230604 | Grön | 133 x 133 x 75 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15260534 | Vitt | 133 x 133 x 100 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15270554 | Vitt | 133 x 133 x 52 mm | 9 x 9 avdelare | Paket med 36 |
| 11511705 | Vitt | 133 x 133 x 52 mm | 9 x 9 avdelare | Varje |
| 15280534 | Rött | 133 x 133 x 100 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 11531705 | Vitt | 100 x 100 mm | Avdelare | Varje |
| 15290554 | Vitt | 100 x 100 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15290604 | Vitt | 133 x 133 x 130 mm | 9 x 9 avdelare | Paket med 36 |
| 15210524 | Vitt | 133 x 133 x 50 mm | Avdelare | Paket med 36 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11597294
Leverantör
Tenak™
Leverantörsnummer
TE22010
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Kartong
- Temperaturbeständig ner till -80 °C
- Idealisk för förvaring vid ultralåg temperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| För användning med (applikation) | Kryogen lagring av vätskor |
| Inkluderar | Avdelare |
| Kvantitet | 36 st |
| Mått (L x B x H) | 133 x 133 x 50 mm |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Bredd (metrisk) | 133 mm |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Vikt (metrisk) | 3 kg |
| Visa mer Visa mindre |