Läs mer
Tenak™ Kryoboxar av kartong
Produktkod. 15200604 Handla allt TENAK Produkter
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Mått (L x B x H):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Inkluderar:
10 x 10 avdelare
9 x 9 avdelare
Avdelare
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Varje
Produktkod. 15200604
Brand: Tenak™ TE22525
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera Tenak™ Kryoboxar av kartong med olika gallerinsatser för rör från 6 till 28,5 mm i diameter. Tillgängliga i många färger, de mycket flexibla;lådorna kan användas för större laboratoriebehållare när du tar bort gallret.
  • Kartong
  • Temperaturbeständig ner till -80 °C
  • Idealisk för förvaring vid ultralåg temperatur
Specifikationer
Färg Vitt
Material Kartong
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
För användning med (applikation) Kryogen lagring av vätskor
Inkluderar Avdelare
Min. Temperatur (metrisk) -80 °C
Kvantitet 36 st
Mått (L x B x H) 136 x 136 x 75 mm
Längd (metrisk) 136 mm
Bredd (metrisk) 136 mm
Höjd (metrisk) 75 mm
Vikt (metrisk) 3.2 kg