Läs mer
- Home
- Products
- Lådor
- Kryogena och frysboxar
- Tenak™ Kryoboxar av kartong
Tenak™ Kryoboxar av kartong
Produktkod. 15210524 Handla allt TENAK Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Mått (L x B x H):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Inkluderar:
10 x 10 avdelare
9 x 9 avdelare
Avdelare
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Varje
23 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Mått (L x B x H) | Inkluderar | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 15210524 | Vitt | 133 x 133 x 50 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 11597294 | Blått | 133 x 133 x 50 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15130887 | Rött | 133 x 133 x 50 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15280554 | Vitt | 75 x 75 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 11521705 | Vitt | 75 x 75 mm | Avdelare | Varje |
| 15170877 | Gult | 133 x 133 x 50 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15280514 | Vitt | 133 x 133 x 32 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15200604 | Vitt | 136 x 136 x 75 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15250594 | Vitt | 136 x 136 x 50 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 11620443 | Vitt | 133 x 133 x 52 mm | 10 x 10 avdelare | Paket med 36 |
| 15200594 | Vitt | 136 x 136 x 32 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15210604 | Blått | 133 x 133 x 75 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15220594 | Rött | 133 x 133 x 32 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15220524 | Vitt | 133 x 133 x 75 mm | - | Paket med 36 |
| 15220604 | Rött | 133 x 133 x 75 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15230604 | Grön | 133 x 133 x 75 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15260534 | Vitt | 133 x 133 x 100 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15270554 | Vitt | 133 x 133 x 52 mm | 9 x 9 avdelare | Paket med 36 |
| 11511705 | Vitt | 133 x 133 x 52 mm | 9 x 9 avdelare | Varje |
| 15280534 | Rött | 133 x 133 x 100 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 15290554 | Vitt | 100 x 100 mm | Avdelare | Paket med 36 |
| 11531705 | Vitt | 100 x 100 mm | Avdelare | Varje |
| 15290604 | Vitt | 133 x 133 x 130 mm | 9 x 9 avdelare | Paket med 36 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Product Code.
15210524
Supplier
Tenak™
Supplier No.
TE22005
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Använd kampanjkoden 28029
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Add to basket
721.77 SEK valid until 2026-11-30
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28029" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28029" för att få ditt kampanjpris.
Add to basket
Description
- Kartong
- Temperaturbeständig ner till -80 °C
- Idealisk för förvaring vid ultralåg temperatur
Specifications
Specifications
| Färg | Vitt |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| För användning med (applikation) | Kryogen lagring av vätskor |
| Inkluderar | Avdelare |
| Kvantitet | 36 st |
| Mått (L x B x H) | 133 x 133 x 50 mm |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Bredd (metrisk) | 133 mm |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Vikt (metrisk) | 2.7 kg |
| Show More Show Less |