Läs mer
Heathrow Scientific™ Kartong kryogen mikrorörsförvaringslåda, 0,5 ml rör
Produktkod. 16300716 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
16300716 Vitt
1 options
Produktkod. 16300716 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS120221
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cardboard Cryogenic Microtube Box används för säker förvaring av mikrorör och kärl som kräver lågtemperaturförvaring.
  • 0,5 ml rör, 100 brunnar, 12 mm brunns Dia.
  • Skiljeväggar ingår i kartongen
  • Förvaras i mekaniska frysar eller ångfas LN2, -196 °C
  • Passar i de flesta vanliga frysar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Beskrivning Kartong kryogen mikrorörsförvaringslåda
Färg Vitt
Material Kartong
Form Fyrkantig
Typ Förvaringslåda
För användning med (applikation) Mikrorör
Håller Mikrorör
Inkluderar Dela
Tube Array 10 x 10
Tål temperatur (metrisk) -196 °C
Längd (engelska) 5,2 tum
Längd (metrisk) 13.3 cm
Bredd (engelska) 5,2 tum
Bredd (metrisk) 13.3 cm
Höjd (engelska) 1,6 tum.
Höjd (metrisk) 4.1 cm