Läs mer
Heathrow Scientific™ Kartong Cryogenic Vial Box, 50 mm
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Färg:
Blått
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Endast flasklåda och lock (mellanväggar måste beställas separat)
- 1,5/2,0 ml rör
- Måste använda rör som kan förvaras vid användarens önskade temperatur
- Förvaras i mekaniska frysar eller ångfas LN2, -196 °C
- Ventilationshål tillåter kylning och borttagning av LN2
- Rekommenderas inte för autoklavering
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1.5/2.0 mL |
| Beskrivning | Kryogen flaska av kartong |
| Färg | Blått |
| Material | Kartong |
| Form | Square |
| Typ | Cryo Box |
| För användning med (applikation) | Flaskor |
| Håller | Flaskor |
| Tål temperatur (metrisk) | -196 °C |
| Längd (engelska) | 5,2 tum |
| Visa mer |