Läs mer
Heathrow Scientific™ Kartong Cryogenic Vial Box, 50 mm
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Färg:
Blått
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Vial box and lid only (partitions must be ordered separately)
- 1.5/2.0 mL Tubes
- Must use tubes capable of being stored at the required temperature of the user
- Store in mechanical freezers or vapor phase LN2, -196°C
- Vent holes allow cooling and removal of LN2
- Not recommended for autoclaving
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1.5/2.0 mL |
| Beskrivning | Cardboard Cryogenic Vial Box |
| Färg | Gult |
| Material | Cardboard |
| För användning med (applikation) | Vials |
| Håller | Vials |
| Tål temperatur (metrisk) | -196°C |
| Längd (engelska) | 5.2 in. |
| Längd (metrisk) | 13.3 cm |
| Bredd (engelska) | 5.2 in. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion