Läs mer
ratiolab™ Papprasterinsats för Cryo-lådor
Array:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
16 x 16
5 x 5
6 x 6
7 x 7
9 x 9
Höjd (metrisk):
25 mm
40 mm
65 mm
Längd (metrisk):
133 mm
136 mm
Bredd (metrisk):
133 mm
136 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- För provförvaring, även vid ultralåga temperaturer
- Temperaturbeständig ner till -80 °C
- Vattenavvisande finish
- Förpackning i praktiska vikkartonger
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 Insatser/Pk. |
| Material | Kartong |
| Produkttyp | Grid Insert |
| Höjd (metrisk) | 25 mm |
| För användning med (utrustning) | 23 mm Dia. Rör |
| Bredd (metrisk) | 133 mm |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Array | 5 x 5 |