Läs mer
Ratiolab™ Kartongrasterinsatser
Produktkod. 11832731
Höjd (metrisk):
25mm
30mm
40mm
65mm
Array:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
5 x 5
6 x 6
8 x 8
9 x 9
Bredd (metrisk):
133mm
136mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11832731
Brand: Ratiolab™ 5120167
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa gallerinsatser med Cryo-boxar för lagring vid ultralåg temperatur. Ratiolab™ Kartongrasterinsatser är idealiska för provförvaring och transport.
  • Ultralåg temperaturbeständig kartong
  • För provförvaring
  • Temperaturbeständig ner till -80 °C
  • Vattenavvisande finish
  • Förpackning i praktiska vikkartonger
Specifikationer
Kvantitet 10
Material Kartong
Produkttyp Grid Insert
För användning med (applikation) Provförvaring
Håller Provförvaringsrör
Höjd (metrisk) 40mm
Bredd (metrisk) 133mm
Längd (metrisk) 133mm
Array 9 x 9