Läs mer
Ratiolab™ Kartongrasterinsatser
Produktkod. 15941641
Change view
Höjd (metrisk):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
5 x 5
6 x 6
8 x 8
9 x 9
Bredd (metrisk):
133 mm
136 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Array Bredd (metrisk) unitSize
15941641 30 mm 10 x 10 133 mm -
10334615 25 mm 9 x 9 133 mm -
11832731 40 mm 9 x 9 133 mm -
10552323 30 mm 9 x 9 133 mm -
15931641 25 mm 10 x 10 136 mm -
10304483 25 mm 8 x 8 136 mm -
11807872 65 mm 6 x 6 133 mm Paket med 10
10552425 25 mm 6 x 6 136 mm -
10038972 30 mm 6 x 6 136 mm -
10707473 25 mm 5 x 5 136 mm -
10121193 40 mm 5 x 5 136 mm Paket med 10
10493596 25 mm 14 x 14 133 mm -
10355972 30 mm 13 x 13 136 mm -
10542805 30 mm 12 x 12 136 mm -
15129804 30 mm 5 x 5 133 mm Paket med 10
15921641 30 mm 8 x 8 136 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 15941641 Leverantör Ratiolab™ Leverantörsnummer 5120174
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa gallerinsatser med Cryo-boxar för lagring vid ultralåg temperatur. Ratiolab™ Kartongrasterinsatser är idealiska för provförvaring och transport.
  • Ultralåg temperaturbeständig kartong
  • För provförvaring
  • Temperaturbeständig ner till -80 °C
  • Vattenavvisande finish
  • Förpackning i praktiska vikkartonger
Specifikationer
Kvantitet 10
Material Kartong
Produkttyp Grid Insert
För användning med (applikation) Provförvaring
Håller Provförvaringsrör
Höjd (metrisk) 30 mm
Bredd (metrisk) 133 mm
Längd (metrisk) 133mm
Array 10 x 10