Läs mer
Fisherbrand™ Kartong Cryobox-insatser, 136 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10-pack |
| Material | Kartong |
| Produkttyp | Grid Insert |
| För användning med (applikation) | Provförvaring |
| Håller | Provförvaringsrör |
| Höjd (metrisk) | 30mm |
| Bredd (metrisk) | 136mm |
| Längd (metrisk) | 136mm |
| Array | 9 x 9 |