Läs mer
Fisherbrand™ Kartong Cryobox-insatser
Produktkod. 10199882 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Håller:
Provförvaringsrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Håller unitSize
10199882 Provförvaringsrör Paket med 10
1 options
Produktkod. 10199882
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa insatser med Cryoboxes för flexibel celllagring och provhantering. Fisherbrand™ Kartong Cryobox Inserts har ultralåg temperaturbeständig kartong med vattenavvisande finish för provförvaring.
  • Ultralåg temperaturbeständig kartong
  • För provförvaring
  • Temperaturbeständig ner till -80 °C
  • Vattenavvisande finish
Specifikationer
Kvantitet 10 förpackning
Material Kartong
Produkttyp Grid Insert
För användning med (applikation) Provförvaring
Håller Provförvaringsrör
Höjd (metrisk) 25mm