Specifikationer
| Kvantitet | 10-pack |
| Material | Kartong |
| Produkttyp | Cryo Box Insats |
| För användning med (applikation) | Provförvaring |
| Håller | Provförvaringsrör |
| Höjd (metrisk) | 25mm |
| Bredd (metrisk) | 133mm |
| Längd (metrisk) | 133mm |
| Array | 10 x 10 |