Läs mer
Fisherbrand™ Kartonggallerinsatser med lock
Produktkod. 12922151 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
68 mm
128 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) unitSize
12922151 128 mm Paket med 10
12902151 68 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12922151
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kombinera dessa insatser med Cryoboxes-boxar för förvaring vid ultralåg temperatur. Fisherbrand™ Kartongrasterinsatser är idealiska för provförvaring och transport.
  • Ultralåg temperaturbeständig kartong
  • För provförvaring
  • Temperaturbeständig ner till -80 °C
  • Vattenavvisande finish
  • Förpackning i praktiska vikkartonger
Specifikationer
Färg Vitt
Material Kartong
Typ Infoga rutnät
För användning med (applikation) Provförvaring även vid ultralåga temperaturer
Kvantitet 10-pack
Bredd (metrisk) 128 mm
Höjd (metrisk) 30 mm