Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Kartong |
| Typ | Infoga rutnät |
| För användning med (applikation) | Provförvaring även vid ultralåga temperaturer |
| Kvantitet | 10-pack |
| Bredd (metrisk) | 128 mm |
| Höjd (metrisk) | 30 mm |