Läs mer
Fisherbrand™ Kartong Cryobox-insatser, 136 mm
Produktkod. 10008872 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Array Förpackningsstorlek
10008872 25 mm 9 x 9 Paket med 10
11507683 30 mm 10 x 10 Paket med 10
10354003 40 mm 10 x 10 Paket med 10
10797093 65 mm 10 x 10 Paket med 10
10384573 40 mm 9 x 9 Paket med 10
10130033 65 mm 9 x 9 Paket med 10
10767093 65 mm 8 x 8 Paket med 10
10232963 65 mm 7 x 7 Paket med 10
10130903 25 mm 4 x 4 Paket med 10
10314633 30 mm 4 x 4 Paket med 10
10394053 40 mm 4 x 4 Paket med 10
10465703 65 mm 4 x 4 Paket med 10
11872523 40 mm 7 x 7 Paket med 10
11892523 25 mm 8 x 8 Paket med 10
11547673 25 mm 10 x 10 Paket med 10
11826893 25 mm 16 x 16 Paket med 10
11862523 30 mm 7 x 7 Paket med 10
11802533 20 mm 8 x 8 Paket med 10
11812533 40 mm 8 x 8 Paket med 10
11577683 40 mm 16 x 16 Paket med 10
11816913 65 mm 16 x 16 Paket med 10
11932421 30 mm 9 x 9 Paket med 10
11836893 50 mm 16 x 16 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 10008872
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa insatser med Cryoboxes för flexibel celllagring och provhantering. Fisherbrand™ Kartong Cryobox Inserts har ultralåg temperaturbeständig kartong med vattenavvisande finish för provförvaring.
  • Ultralåg temperaturbeständig kartong
  • För provförvaring
  • Temperaturbeständig ner till -80 °C
  • Vattenavvisande finish
Specifikationer
Kvantitet 10-pack
Material Kartong
Produkttyp Grid Insert
För användning med (applikation) Provförvaring
Håller Provförvaringsrör
Höjd (metrisk) 25 mm
Bredd (metrisk) 136mm
Längd (metrisk) 136mm
Array 9 x 9