Läs mer
Fisherbrand™ Kartong Cryobox-insatser, 136 mm
Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 10-pack |
| Material | Kartong |
| Produkttyp | Grid Insert |
| För användning med (applikation) | Provförvaring |
| Håller | Provförvaringsrör |
| Höjd (metrisk) | 30 mm |
| Bredd (metrisk) | 136mm |
| Längd (metrisk) | 136mm |
| Array | 7 x 7 |