Specifikationer
| Kvantitet | 10 insatser |
| Material | Ultralåg temperaturbeständig kartong med vattenavvisande finish |
| Höjd (metrisk) | 30 mm |
| Färg | Vitt |
| Bredd (metrisk) | 136mm |
| Längd (metrisk) | 136mm |
| Array | 9 x 9 |