missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tenak™ Kartongställ för stående frysar, 50 mm lådhöjd, med lådor

Produktkod. 15270994 Handla allt TENAK Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Håller:
Boxes (24)
Lådor (16)
Lådor (20)
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15270994

Brand: Tenak™ TE26132B

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

På grund av designen och materialvalet är dessa unika ställ extremt solida och håller länge.

  • Ger slutanvändaren en oöverträffad möjlighet att sänka kostnaderna
  • Idealisk för långtidsförvaring eller för applikationer där priset är av hög prioritet
  • Inkluderar vita standardkartonger med 9 x 9 cellavdelare

Specifikationer

Höjd (metrisk) 50 mm (låda)
Mått (L x B x H) 562 x 139 x 225 mm
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Håller Lådor (16)
Array 4 x 4
Material Kartong
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.