missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tenak™ Kartongställ för stående frysar, 50 mm lådhöjd, med lådor

Produktkod. p-9281061 Handla allt TENAK Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Håller:
Boxes (24)
Lådor (16)
Lådor (20)
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15211004

Brand: Tenak™ TE26136B

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

På grund av designen och materialvalet är dessa unika ställ extremt solida och håller länge.

  • Gives the end user a second to none opportunity for reducing costs
  • Ideal for long term storage or for applications where price is of high priority
  • Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers

Specifikationer

Höjd (metrisk) 50 mm (Box)
Mått (L x B x H) 562 x 139 x 331 mm
För användning med (utrustning) Upright Freezers
Håller Boxes (24)
Array 6 x 4
Material Cardboard
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.