Läs mer
Labcon™ Kartongställ för centrifugrör
Produktkod. 17517886 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
17 mm
29 mm
För användning med (utrustning):
Labcon™ 15 mL Centrifugerör
Labcon™ 50 ml Centrifugerrör
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre För användning med (utrustning)
17517886 17 mm Labcon™ 15 mL Centrifugerör
17527886 29 mm Labcon™ 50 ml Centrifugerrör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17517886 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 27515000009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
25-platsers ställ för koniska centrifugrör.
  • Designad för att hålla Labcon™ 15 eller 50 ml koniska centrifugrör (kan passa andra märken)
  • Inkluderar numrerade brunnar
  • Viewport skuren i kartongen som tillåter användaren att bottna på rören
  • Ersätter engångsställ av polystyrenskum
  • Tillverkad av återvinningsbar kartong
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Material Kartong
Positioner 25 positioner
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Labcon™ 15 mL Centrifugerör
Diameter (metrisk) Inre 17 mm
Array 4 x 5