Läs mer
Descripción
Förvara och transportera upp till 20 standardobjektglas i robusta kartongmappar. Fisherbrand™ Skjutbrickor av kartong har försänkta skåror som skyddar prover och tumavskärningar för enkel åtkomst av objektglas. Engångsbrickor är idealiska för korttidsförvaring eller transport av objektglas.
- Rymmer standardmikroskopobjektglas (25 x 75 mm och 1 x 3 tum)
- Horisontella fack är försänkta för att skydda proverna när locket är stängt
- Har tumskärningar för enkel borttagning av objektglas
- Mappomslaget innehåller ett identifieringsblad för nummerbilder
- Engångsmappar finns i 2 storlekar och olika färger
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Skjutfack för förvaring |
| Glidkapacitet | 30 |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Svart |
| Fack | 30 |
| Enheten håller | 30 bilder |
| Mått (L x B x H) | 281 x 328 x 10 mm |
| För användning med (applikation) | För förvaring eller transport |
| För användning med (utrustning) | Standardobjektglas för mikroskop (25 x 75 mm) |
| Material | Kartong |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?