Läs mer
Fisherbrand™ Skjutbricka av kartong
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Klart
Svart
Glidkapacitet:
20
30
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Förvara och transportera upp till 20 standardobjektglas i robusta kartongmappar. Fisherbrand™ Skjutbrickor av kartong har försänkta skåror som skyddar prover och tumavskärningar för enkel åtkomst av objektglas. Engångsbrickor är idealiska för korttidsförvaring eller transport av objektglas.
- Rymmer standardmikroskopobjektglas (25 x 75 mm och 1 x 3 tum)
- Horisontella fack är försänkta för att skydda proverna när locket är stängt
- Har tumskärningar för enkel borttagning av objektglas
- Mappomslaget innehåller ett identifieringsblad för nummerbilder
- Engångsmappar finns i 2 storlekar och olika färger
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slide Storage Tray |
| Glidkapacitet | 20 |
| Färg | Blått |
| Fack | 20 |
| Enheten håller | 20 bilder |
| Mått (L x B x H) | 208 x 341 x 9 mm |
| För användning med (applikation) | För förvaring eller transport |
| För användning med (utrustning) | Standardobjektglas för mikroskop (25 x 75 mm) |
| Material | Kartong |
| Brickor | Ja |