Läs mer
Fisherbrand™ Skjutbricka av kartong
Produktkod. 12942071 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Svart
Glidkapacitet:
20
30
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Glidkapacitet Förpackningsstorlek
12942071 Klart 20 Varje
11713217 Svart 30 Varje
11790465 Blått 20 Varje
11703217 Svart 20 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12942071
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och transportera 20 eller 30 standardobjektglas i robusta kartongmappar. Skjutbrickor av kartong har försänkta skåror som skyddar prover och tumavskärningar för enkel åtkomst av objektglas. Engångsbrickor är idealiska för korttidsförvaring eller transport av objektglas.
Förvara och transportera upp till 20 standardobjektglas i robusta kartongmappar. Fisherbrand™ Skjutbrickor av kartong har försänkta skåror som skyddar prover och tumavskärningar för enkel åtkomst av objektglas. Engångsbrickor är idealiska för korttidsförvaring eller transport av objektglas.
  • Rymmer standardmikroskopobjektglas (25 x 75 mm och 1 x 3 tum)
  • Horisontella fack är försänkta för att skydda proverna när locket är stängt
  • Har tumskärningar för enkel borttagning av objektglas
  • Mappomslaget innehåller ett identifieringsblad för nummerbilder
  • Engångsmappar finns i 2 storlekar och olika färger
Specifikationer
Typ Skjutfack för förvaring
Glidkapacitet 20
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Klart
Fack 20
Enheten håller 20 bilder
Mått (L x B x H) 208 x 341 x 9 mm
För användning med (applikation) För förvaring eller transport
För användning med (utrustning) Standardobjektglas för mikroskop (25 x 75 mm)
Material Kartong
Sterilitet Non-sterile
Brickor Ja