Beskrivning
- Made of heavy reinforced cardboard for protection and durability
- Folders are available for 20, 30 or 48 slides and convenient to carry
Specifikationer
Specifikationer
| Glidkapacitet | 20 |
| Enheten håller | 20, 48, 30 Slides |
| Längd (engelska) | 8 in. |
| Längd (engelska) Slide | 3 in. |
| Längd (metrisk) | 20.3 cm |
| Längd (metrisk) glid | 76 mm |
| Material | Cardboard |
| Bredd (engelska) | 13.5 in. |
| Bredd (engelska) Slide | 1 in. |
| Bredd (metrisk) | 34.3 cm |
| Visa mer |