Läs mer
Eppendorf™ Cardboard Storage Box
Produktkod. 30663637 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
102 mm
Produktkod. Höjd (metrisk)
30663637 102 mm
1 options
Produktkod. 30663637 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6001500410
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designed to withstand ultra-low temperatures with organized and safe
  • White freezer cardboard box with water resistant coating
  • Designed to withstand ultra-low temperature are ideal for sample storage at 4 °C, 20°C, or -86°C
  • Available in 53 mm (2 in.), 76 mm (3 in.), and 102 mm (4 in.) tall boxes
  • Compatible with box dividers in 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, and 10 x 10 (order separately)
  • Dimensions: 133 x 133 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg White
Material Cardboard
Form Square
Typ Freezer Box
Förpackning 1/Pk.
Kvantitet 1 Ea.
Sterilitet Non-sterile
Mått (L x B x H) 133 x 133 x 102 mm
Längd (metrisk) 133 mm
Höjd (metrisk) 102 mm
Vikt (metrisk) 133 mm