Description
- Vit fryskartong med vattenavvisande beläggning
- Konstruerade för att tåla ultralåga temperaturer är idealiska för provförvaring vid 4 °C, 20 °C eller -86 °C
- Finns i 53 mm (2 tum), 76 mm (3 tum) och 102 mm (4 tum) höga lådor
- Kompatibel med boxavdelare i 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 och 10 x 10 (beställ separat)
- Mått: 133 x 133 mm
Specifications
Specifications
| Färg | Vitt |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Frysbox |
| Förpackning | 1/Pk. |
| Kvantitet | 1 st. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mått (L x B x H) | 133 x 133 x 52 mm |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Höjd (metrisk) | 52 mm |
| Show More |