Beskrivning
- Designad för användning i kylskåp och kryogena fryssystem
- Vätskeresistent beläggning
- Lådorna kommer helt monterade
- Numrerat rutnät tryckt längst ner i varje låda
- Sänk vattenhål för minskad fuktansamling
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 81:a plats (9 x 9) |
| Färg | Vitt |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo förvaringsbox |
| Håller | Rör (2 tum H x 13 mm B) |
| Max. Temperatur (metrisk) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -196 °C |
| Kvantitet | 96/Cs. |
| Mått (L x B x H) | 134 x 134 x 47 mm |
| Visa mer |