Läs mer
Globe Scientific Cardboard Storage Boxes
Produktkod. 31923310
Change view
Håller:
49 Tubes
Produktkod. Håller
31923310 49 Tubes
1 options
Produktkod. 31923310 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 3098
Uppgradera era laboratorie-essentials med Globe Scientific
Använd kampanjkoden 27959
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Globe Scientific Inc. Cardboard Storage Boxes designed for the compact storage of 15 mL sample tubes and vials
  • Ideal for storing sample tubes, cryogenic vials, and centrifuge tubes
  • The liquid resistant coating on each box is designed for refrigerator and cryogenic freezer storage
Specifikationer
Anti-rotation No
Färg White
Material Cardboard
För användning med (applikation) 15 mL Centrifuge Tubes
Håller 49 Tubes
Inkluderar Dividers
Tube Array 7 x 7
Tål temperatur (metrisk) -196°C to 121°C
Mått (L x B x H) 134 mm x 134 mm x 115 mm
Vikt (engelska) 1 lb