Läs mer
Heathrow Scientific™ Förvaringslåda för kartongrör för 15 och 50 ml rör (ingen skiljevägg), vit
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators ProdukterBeskrivning
- Ekonomiska kartonger är engångsförpackningar
- Skrivyta för beskrivningar eller självnumreringssystem
- Skiljeväggar finns i två storlekar
- Skiljeväggar måste beställas separat
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Förvaringslåda av kartongrör |
| Färg | Vitt |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Kryo/frysbox |
| För användning med (applikation) | Rör |
| Håller | Rör |
| Längd (engelska) | 5,7 tum. |
| Längd (metrisk) | 14.5 cm |
| Bredd (engelska) | 5,7 tum. |
| Visa mer |