Läs mer
Heathrow Scientific™ Kartongrör Förvaringslåda Skiljevägg 36 brunnar, 15 mL rör, vit
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12626265 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Färg unitSize
12626265 Vitt Paket med 10
1 options
Produktkod. 12626265 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS2860T
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kartongpartitionen är till för organisering av små prover och rör.
  • Skiljeväggen är för 15 ml rör
  • 36 brunnar (17,5 mm brunns diameter)
  • 6 x 6 array
Specifikationer
Beskrivning Förvaringsbox av kartongrör
Färg Vitt
Material Kartong
Form Fyrkantig
Typ Infoga rutnät
För användning med (applikation) Rör
Håller Rör
Tube Array 6 x 6
Längd (engelska) 5,65 tum.
Längd (metrisk) 14.35 cm
Bredd (engelska) 5,65 tum.
Bredd (metrisk) 14.35 cm
Höjd (engelska) 4,25 tum
Höjd (metrisk) 10.80 cm
Diameter (metrisk) Well 29.5 mm