Läs mer
Novus Biologicals™ Cardiotrophin-1/CT-1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Cycle and Replication, Protein Kinase |
| Mål | Cardiotrophin-1/CT-1 |
| Synonym | cardiophin 1, cardiotrophin 1, cardiotrophin-1, CT-1CT1 |
| Gensymbol | CTF1 |