Läs mer
Carebastine-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carebastine-d5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H37NO4/c1-32(2,31(35)36)27-17-15-24(16-18-27)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)37-30(25-10-5-3-6-11-25)26-12-7-4-8-13-26/h3-8,10-13,15-18,28,30H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36)/i3D,5D,6D,10D,11D |