Läs mer
Carebastine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carebastine |
| CAS | 90729-42-3 |
| Molekylformel | C32H37NO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-[4-[4-(Diphenylmethoxy)-1-piperidinyl]-1-oxobutyl]-α,α-dimethylbenzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C32H37NO4/c1-32(2,31(35)36)27-17-15-24(16-18-27)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)37-30(25-10-5-3-6-11-25)26-12-7-4-8-13-26/h3-8,10-13,15-18,28,30H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(C(C)(C)C(O)=O)C=C1)CCCN(CC2)CCC2OC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[4-(4-benzhydryloxypiperidin-1-yl)butanoyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 499.64 |
| Formel vikt | 499.2723 |