Läs mer
Carfentrazone Ethyl-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carfentrazone Ethyl D5 (ethyl D5) |
| CAS | 2140327-60-0 |
| Molekylformel | C15 D5 H9 Cl2 F3 N3 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Carfentrazone Ethyl D5 (ethyl D5), Carfentrazone Ethyl-d5, Carfentrazone Ethyl D5 (ethyl D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14Cl2F3N3O3/c1-3-26-13(24)10(17)4-8-5-12(11(18)6-9(8)16)23-15(25)22(14(19)20)7(2)21-23/h5-6,10,14H,3-4H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)C(Cl)Cc1cc(N2N=C(C)N(C(F)F)C2=O)c(F)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl 2-chloro-3-[2-chloro-5-[4-(difluoromethyl)-3-methyl-5-oxo-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorophenyl]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 417.222 |
| Formel vikt | 416.068 |