Läs mer
Karfentrazon (fri syra) 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310714
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310714 1 ml
1 options
Produktkod. 30310714 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11043100ME100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carfentrazone (free acid)
CAS 128621-72-7
Analyt- eller komponentnamn Carfentrazone (free acid)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H10 Cl2 F3 N3 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym α,2-Dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorobenzenepropanoic acid, 2-Chloro-3-[2-chloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorophenyl]propionic acid, Aim EC, Carfentrazone, Oratio
InChI formel InChI=1S/C13H10Cl2F3N3O3/c1-5-19-21(13(24)20(5)12(17)18)10-3-6(2-8(15)11(22)23)7(14)4-9(10)16/h3-4,8,12H,2H2,1H3,(H,22,23)
LEDER CC1=NN(C(=O)N1C(F)F)c2cc(CC(Cl)C(=O)O)c(Cl)cc2F
IUPAC-namn 2-kloro-3-[2-kloro-5-[4-(difluormetyl)-3-metyl-5-oxo-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorfenyl] propansyra
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 384.14
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 383,0051 g/mol