Läs mer
Carfentrazone, TRC
Produktkod. 30136892
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136892 50 mg
30132650 25 mg
17981505 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136892 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC18346550MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128621-72-7
Molekylformel C13 H10 Cl2 F3 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 384.14
Synonym α,2-Dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorobenzenepropanoic acid, 2-Chloro-3-[2-chloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorophenyl]propionic acid, Aim EC, Carfentrazone, Oratio
IUPAC-namn 2-chloro-3-[2-chloro-5-[4-(difluoromethyl)-3-methyl-5-oxo-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorophenyl]propanoic acid
LEDER CC1=NN(C(=O)N1C(F)F)c2cc(CC(Cl)C(=O)O)c(Cl)cc2F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carfentrazone (free acid)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10Cl2F3N3O3/c1-5-19-21(13(24)20(5)12(17)18)10-3-6(2-8(15)11(22)23)7(14)4-9(10)16/h3-4,8,12H,2H2,1H3,(H,22,23)
Formel vikt 383.0051
Procent renhet >95%