missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Carfilzomib

Beskrivning
Carfilzomib is a potent irreversible proteasome inhibitor. Preferentially inhibits the chymotrypsin-like β5 subunit of the constitutive 20S proteasome (IC50 = 5.2 nM) and the β5i subunit of the immunoproteasome 20Si (LMP7; IC50 = 14 nM) in vitro with minimal cross-reactivity to other proteases. Exhibits little or no effect on PGPH and T-L activities. Activates prosurvival autophagy and induces cell apoptosis. Acts synergistically with dexamethasone (Cat. No. 1126). Suppresses tumor growth in an in vivo xenograft model. Decreases bone resorption and enhances bone formation in non-tumor bearing mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (αS)-α-[[2-(4-Morpholinyl)acetyl]amino]benzenebutanoyl-L-leucyl-N-[(1 S)-3-methyl-1-[[(2 R)-2-methyl-2-oxiranyl]carbonyl]butyl]-L-phenylalaninamide |
| CAS | 868540-17-4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Proteasome Inhibitors |
| Molekylformel | C40H57N5O7 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?