missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carfilzomib (2R,4S)-2-Hydroxy Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carfilzomib (2R,4S)-2-Hydroxy Acetate |
| CAS | 1541171-69-0 |
| Molekylformel | C42H61N5O9 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (αS)-α-[[2-(4-Morpholinyl)acetyl]amino]benzenebutanoyl-L-leucyl-N-[(1S,3R)-4-(acetyloxy)-3-hydroxy-3-methyl-1-(2-methylpropyl)-2-oxobutyl]-L-phenylalaninamide |
| InChI formel | InChI=1S/C42H61N5O9/c1-28(2)23-34(38(50)42(6,54)27-56-30(5)48)44-41(53)36(25-32-15-11-8-12-16-32)46-40(52)35(24-29(3)4)45-39(51)33(18-17-31-13-9-7-10-14-31)43-37(49)26-47-19-21-55-22-20-47/h7-16,28-29,33-36,54H,17-27H2,1-6H3,(H,43,49)(H,44,53)(H,45,51)(H,46,52)/t33-,34-,35-,36-,42-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)NC(=O)CN2CCOCC2)C(=O)N[C@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)[C@](C)(O)COC(=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 779.96 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?