Läs mer
Carfilzomib, MedChemExpress
Beskrivning
Carfilzomib (PR-171) is an irreversible proteasome inhibitor with an IC50 of 5 nM in ANBL-6 and RPMI 8226 cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carfilzomib |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 868540-17-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C40H57N5O7 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | PR-171 |
| Löslighetsinformation | DMF : ≥ 100 mg/mL (138.91 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (69.45 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |