Läs mer
Carfilzomib, Thermo Scientific™
Produktkod. 17505575 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17505575 100 mg
1 options
Produktkod. 17505575 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469111000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carfilzomib
CAS 868540-17-4
Kvantitet 100 mg
Smältpunkt 207 °C till 210 °C
Molekylformel C40 H57 N5 O7
Formel vikt 712.92
MDL-nummer MFCD11040997
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Vitt till Nästan-vitt
Renhet ≥97,5 %
InChI-nyckel BLMPQMFVWMYDKT-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(C)CC(NC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(=O)CN1CCOCC1)C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)C1(C)CO1
IUPAC-namn 4-methyl-N-(1-{[4-methyl-1-(2-methyloxiran-2-yl)-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl}-2-phenylethyl)-2-{2-[2-(morpholin-4-yl)acetamido]-4-phenylbutanamido}pentanamide
Molekylvikt (g/mol) 719.92
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carfilzomib
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carfilzomib