Läs mer
Carfilzomib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C40H57N5O7 |
| MDL-nummer | MFCD11040997 |
| Molekylvikt (g/mol) | 719.91, 719.92 |
| InChI-nyckel | BLMPQMFVWMYDKT-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | CC(C)CC(NC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(=O)CN1CCOCC1)C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)C1(C)CO1 |
| IUPAC-namn | 4-methyl-N-(1-{[4-methyl-1-(2-methyloxiran-2-yl)-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl}-2-phenylethyl)-2-{2-[2-(morpholin-4-yl)acetamido]-4-phenylbutanamido}pentanamide |
| Produkttyp | API |
| Kvantitet | 5 mg |
| Visa mer |