Läs mer
Azpack™ Campingaz™ CV360 Butane Gas Cartridge
Produktkod. 12336247
Diameter (metrisk):
37 mm
Förpackningsstorlek:
360g
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 12336247
Brand: Azpack™ 12336247
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Take along wherever a heat fuel source is needed such as portable Bunsen Burners or outdoor stoves. Azpack™ Campingaz™ CV360 Butane Gas Cartridge contains 115mL of pressurized butane.
  • Contains 115mL butane gas
  • Weight: 52g
  • Made in France
  • Complies with EN417
Specifikationer
Produkttyp Gas Cartridge
Diameter (metrisk) 37 mm
Höjd (metrisk) 140 mm
Antal per förpackning 6/Pk
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Azpack Campingaz CV360 Butane Gas Cartridge
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig gas Kategorija 1
Faroangivelser
  • H220-Extremt brandfarlig gas.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P377-Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.
  • P381-Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: hydrocarbons C3-C4 petroleum gas