missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carglumic Acid, MedChemExpress

Produktkod. 16482259
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
200 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16482259 1 g
16471436 200 mg
16492196 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16482259 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0711

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Carglumic acid (N-Carbamyl-L-glutamic acid), a functional analogue of N-acetylglutamate (NAG) and a carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1) activator, is used to treat acute and chronic hyperammonemia associated with NAG synthase (NAGS) deficiency.

Carglumic acid (N-Carbamyl-L-glutamic acid), a functional analogue of N-acetylglutamate (NAG) and a carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1) activator, is used to treat acute and chronic hyperammonemia associated with NAG synthase (NAGS) deficiency.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carglumic Acid
Fysisk form Solid
CAS 1188-38-1
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H10N2O5
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym N-Carbamyl-L-glutamic acid
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (525.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (43.81 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CC[C@@H](C(O)=O)NC(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 190.15
Formel vikt 190.15
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.