missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carglumic Acid, MedChemExpress

Produktkod. p-200098459
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
200 mg
500 mg
1 g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16482259

Brand: Medchem Express HYB0711

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Carglumic acid (N-Carbamyl-L-glutamic acid), a functional analogue of N-acetylglutamate (NAG) and a carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1) activator, is used to treat acute and chronic hyperammonemia associated with NAG synthase (NAGS) deficiency.

Carglumic acid (N-Carbamyl-L-glutamic acid), a functional analogue of N-acetylglutamate (NAG) and a carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1) activator, is used to treat acute and chronic hyperammonemia associated with NAG synthase (NAGS) deficiency.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carglumic Acid
Fysisk form Solid
CAS 1188-38-1
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H10N2O5
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym N-Carbamyl-L-glutamic acid
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (525.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (43.81 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CC[C@@H](C(O)=O)NC(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 190.15
Formel vikt 190.15
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.