Learn More
Pohli™ Cargo Card Box
Product Code. 15861418
Change view
Click to view available options
Mått (L x B x H) Exteriör:
448 x 448 x 688 mm
Unit Size:
Varje
Product Code. Mått (L x B x H) Exteriör Unit Size
15861418 448 x 448 x 688 mm Varje
1 options
Kartongöverpackningen (Cargo Box) OCH även frigolitlådan (Super FSP) måste märkas och märkas av fyllaren respektive av avsändaren med all nödvändig information och symboler enligt internationella regler och krav för transport av farligt gods.
Product Code. 15861418 Supplier Pohli™ Supplier No. 23013901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    905.00 SEK
    725.91 SEK / Paket med 1
    Save 179.09 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kartongöverpackningen (Cargo Box) OCH även frigolitlådan (Super FSP) måste märkas och märkas av fyllaren respektive av avsändaren med all nödvändig information och symboler enligt internationella regler och krav för transport av farligt gods.
Lastkortslåda för Pohli SUPER FSP. Denna ruta är obligatorisk för att UN-godkännandet av SUPER FSP kombinationsförpackningen ska vara giltigt (6PH1/X2.2/250).
  • Brun lastlåda lämplig för 25L Super FSP (03048176)
  • Med flikar och skärning
  • Med draglist som manipuleringssäker förpackning
  • Med Pohli utskrift, inklusive etikettfält för din produktinformation
  • Mått (L x B x H): 448 x 448 x 688 mm
  • 1.700 g/st
Specifications
För användning med (utrustning) SUPER FSP-förpackning 03048176
Färg Brun
Mått (L x B x H) Exteriör 448 x 448 x 688 mm
Vikt (metrisk) 1.7 kg
Material Kartong