Läs mer
Cariporide, MedChemExpress
Produktkod. 16490308
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490308 5 mg -
16457666 100 mg 100mg
16447848 10 mg -
16423797 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490308 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19693
MedChemExpress Cariporide (HOE-642) is a selective Na+/H+ exchange inhibitor.
Cariporide (HOE-642) is a selective Na+/H+ exchange inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cariporide
CAS 159138-80-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H17N3O3S
Kvantitet 5 mg
Synonym HOE-642
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (352.92 mM)
LEDER O=C(NC(N)=N)C1=CC=C(C(C)C)C(S(=O)(C)=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 283.35
Formel vikt 283.35
Procent renhet 98.51%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation