Läs mer
Cariprazine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Cariprazine hydrochloride is a novel antipsychotic drug candidate that exhibits high affinity for the D3 (Ki=0.085 nM) and D2 (Ki=0.49 nM) receptors, and moderate affinity for the 5-HT1A receptor (Ki=2.6 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cariprazine hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1083076-69-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H33Cl3N4O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | RGH188 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6.67 mg/mL (14.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.86 mg/mL (6.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Visa mer |